Imprimer
Capsules d'évaporation, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
213013202 213013408 213013802 213014104 213014404 213014901 213015409 213015906 213016302
216-1270EA 11.8 EUR
216-1270 216-1271 216-1272 216-1273 216-1274 216-1275 216-1276 216-1277 216-1278
Capsules d'évaporation, DURAN®
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN® avec bec verseur.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Pour de nombreuses applications. A fond plat et à partir de 170 ml avec plage d'inscription.
*sans zone d'étiquetage
Certifications: DIN 12336
Plus About VWR