Imprimer
Boîtes d'assortiment, PP
Fournisseur: SEMADENI
1771
216-1268EA 22.8 EUR
216-1268
Boîtes d'assortiment, PP
Boîtes Boîtes de rangement
Ces boîtes d'assortiment, fabriquées en PP, sont dotées d'un couvercle à charnière stable et transparent avec serrure et joints d'inviolabilité.
  • Conception robuste et résistante
  • Tous les modèles peuvent être empilés
  • Le couvercle est fixé sur chaque plateau, de sorte que le contenu ne se mélange pas, même si la boîte est retournée
Plus About VWR