Imprimer
VWR®, Capsules, évaporation, forme haute
Fournisseur: VWR Collection
216-0179EA 27 EUR
216-0179 216-0180 216-0181 216-0182 216-0183 216-0184 216-0185
VWR®, Capsules, évaporation, forme haute
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
En PTFE, avec bec.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance à une température de –200 à +280 °C
  • Parois internes très lisses pour éviter la contamination
Parois épaisses, forme conique. Extrêmement robustes.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR