Imprimer
VWR®, Flacons de laboratoire, revêtus
Fournisseur: VWR Collection
215-4267EA 36.2 EUR
215-4267 215-4269 215-4271
VWR®, Flacons de laboratoire, revêtus
Flacons Flacons en verre
Fabriqué en verre borosilicaté transparent 3.3, avec un revêtement plastique transparent longue durée. Le revêtement protège le flacon contre les rayures, les éclats et les fuites de liquides.
  • Très bonne résistance chimique
  • Autoclavage ou stérilisation à la vapeur à 121 ou 134 °C/20 minutes
  • Un autoclavage fréquent réduit la protection contre les éclats
  • Résistance à la température à long terme jusqu'à 140 °C/>30 minutes
  • Couleur ambrée, idéale pour une utilisation avec des liquides photosensibles
  • Livré avec bague de déversement montée et bouchon à vis PP
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR