Imprimer
Flacons, col large, avec filetage
Fournisseur: PONT PACKAGING
090114
215-3585EA 43.5 EUR
215-3585
Flacons, col large, avec filetage
Flacons Flacons en verre
En verre blanc.
  • Bonnes propriétés chimiques et physiques
  • Pour les applications n'impliquant pas de contraintes thermiques élevées
Parfaits pour échantillonner, stocker et transporter des poudres et des pâtes.
Plus About VWR