Imprimer
Pissettes de sécurité, col large, ventilation, multilingue, avec bouchons de couleur, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
WGW531VTML WGW532VTML WGW533VTML WGW534VTML WGW535VTML WGW537VTML WGW538VTML WGW539VTML WGW540VTML WGW541VTML WGW537VTMLR WGW538VTMLR WGW539VTMLR WGW541VTMLR WGW537VTMLME WGW538VTMLME WGW539VTMLME WGW541VTMLME
215-3131EA 62.7 EUR
215-3131 215-3280 215-3281 215-3282 215-3132 215-3133 215-3283 215-3134 215-3284 215-3285 215-3867 215-3870 215-3869 215-3868 215-3871 215-3874 215-3873 215-3872
Pissettes de sécurité, col large, ventilation, multilingue, avec bouchons de couleur, Azlon®
Flacons Pissettes
En PE-BD, translucide, avec bouchon vaporisateur en PP.
  • La soupape d'évacuation des vapeurs brevetée DripLok® empêche les bavures de solvant
  • Impression indélébile dans 4 langues (anglais, français, allemand et espagnol)
  • Le bouchon est équipé d'une ouverture de précision avec buses de jet pour un contrôle très fin
Col large pour un remplissage simple et sans danger. Équipées d'un bouchon monobloc en PP avec code couleur qui aide à maintenir la forme en cours d'utilisation.
Certifications: Azlon® wash bottles meet the material requirements ofMore Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR