Imprimer
VWR®, Boîte de mise au rebut pour pointes de pipettes
Fournisseur: VWR Collection
212-1833EA 214 EUR
212-1833
VWR®, Boîte de mise au rebut pour pointes de pipettes
Boîtes Boîtes à déchets
Cette boîte en acrylique est idéale pour la mise au rebut de pointes de pipettes usagées d'une seule main. Le revêtement acrylique d'une épaisseur de 10 mm fournit une bonne protection contre les rayons bêta.
  • Couvercle à basculement rapide pour faciliter l'éjection de la pointe
  • Élimine la nécessité de manipuler des pointes de pipettes utilisées avec des liquides dangereux
  • Grand couvercle à charnière pour une élimination aisée du contenu
W×D×H: 154×171×206 mm
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR