Imprimer
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium Ionpair
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
20335.104EA 149 EUR
20335.104
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium Ionpair
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
MW: 202.25 g/mol
Point de fusion: 300
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007543
Numéro CAS: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
Learn more
About VWR
Plus About VWR