Imprimer
VWR®, Système de vide résistant aux produits chimiques VP 2 Autovac
Fournisseur: VACUUBRAND
20696767
181-0159EA 4820 EUR
181-0159
VWR®, Système de vide résistant aux produits chimiques VP 2 Autovac
Pompe Pompes à vide à membrane
Le groupe de pompage chimique VP2 Autovac, avec contrôleur de vide, répond aux exigences de l’évaporation rotative moderne. Le contrôle du vide sans hystérésis empêche le retard d’ébullition et la formation de mousse, garantissant ainsi une sécurité élevée et constante du processus ainsi qu’une performance exceptionnellement élevée, même avec un vide faible. Ce contrôle unique permet la détection de la pression de vapeur et l’adaptation entièrement automatique du niveau de vide aux exigences du processus, sans programmation ni intervention de l’utilisateur.
  • Résistance chimique
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR