Imprimer
Désinfectants de surface, perform® sterile alcohol IPA
Fournisseur: SCHUELKE MAYR
136406
141-1462EA 364 EUR
141-1462
Désinfectants de surface, perform® sterile alcohol IPA
Produits nettoyants Désinfectants
Solution à base d'alcool, stérile et prête à l'emploi pour la désinfection des surfaces dans les salles blanches.
  • Rapide et efficace
  • Irradié aux rayons gamma et filtration contre les germes (0,2 μm)
  • Incolore, sans parfum et sans résidus
  • Bactéricide, virucide (BVDV/Vaccine), fongicide
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR