Imprimer
Chariot de nettoyage Micro Ready-to-go
Fournisseur: FHP VILEDA SCS
125982
141-1216EA 890 EUR
141-1216
Chariot de nettoyage Micro Ready-to-go
Chariots
Petit chariot léger et pré-équipé, en acier laqué.
  • Matériaux résistants et excellente finition de chaque détail en termes de conception et de qualité
  • Construction solide et montage sans outils
  • Poignées de poussée réglables
  • Support pour sac à déchets
  • Support supérieur
  • Porte-mop
  • Crochets
  • Roues de 100 mm, dont une avec frein
Micro Ready-to-go est un petit chariot de nettoyage bien agencé qui s'adapte au mieux aux espaces urbains perdus et aux allées étroites. Le chariot est compatible avec les accessoires Origo (seaux et boîtes). AccessoiresMore Product Information
Plus About VWR