Imprimer
Outil de nettoyage pour isolateurs
Fournisseur: Texwipe
STX7114 TX7105 TX7120 TX7121 TX7122 STX7114M
141-1046EA 502 EUR
141-1046 141-1054 141-1061 141-1062 141-1063 141-1047
Outil de nettoyage pour isolateurs
Serpillières
Outil de nettoyage pour isolateurs : matériel pour balai, tête de rechange, manche de rechange.
Spécialement conçu pour nettoyer des isolateurs et autres zones difficiles d'accès, cet outil léger et facile à manier peut s'utiliser d'une seule main. De faible épaisseur, avec sa tête pivotante, cet outil de nettoyage pour isolateurs accède aux endroits les plus difficiles.
Remplacements rapides de housses même durant l'utilisation, la tête rembourrée assure un nettoyage constant et intensif de différentes surfaces. Les bords arrondis nettoient les coins des isolateurs sans rayer ni abîmerMore Product Information
Plus About VWR