Imprimer

Longe avec absorption des chocs, Titan™ A3

Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1013430
139-0237EA 93.7 EUR
139-0237
Longe avec absorption des chocs, Titan™ A3
Protections anti-chutes Câbles de sécurité
Longe sangle avec absorbeur de chocs qui réduit la force d'impact à moins de 6 kN en cas de chute.

  • Sangles en polyester (30 mm de large)
  • Avec mousqueton à vis et crochet pour échafaudage (ouverture de 63 mm)

Certifications: EN 362
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR