Imprimer
Escabeau, mobile
Fournisseur: Palbam
2-STLD 1-STLD 3-STLD 4-STLD
139-0030EA 3030 EUR
139-0030 139-0029 139-0031 PALB4-STLD
Escabeau, mobile
Escabeaux et marchepieds
Escabeau mobile, en acier inoxydable, avec roulettes enrobées. Lorsque l'utilisateur monte sur la première marche, les roues se rétractent; les patins qui habillent la roue, munis de protections en nylon approuvées salle propre, reposent alors fermement sur le sol, permettant de monter à l'escabeau en toute sécurité.
  • Tous les escabeaux peuvent être déplacés par une seule personne
  • Conviennent parfaitement aux déplacements fréquents
Hauteur sous charge de la marche supérieure par rapport au sol:
Escabeau 1 marche - 201 mm
Escabeau 2 marches&More Product Information
Plus About VWR