Imprimer
Armoire de sécurité, type 90, V-MOVE-90
Fournisseur: asecos
35034001 35034005 35035001 35035005 35085040 35085041 35085051 35085047 35085046 35086040 35086041 35086051 35086047 35086046
135-2636EA 5030 EUR
135-2636 135-2637 135-2638 135-2639 135-2640 135-2641 135-2644 135-2643 135-2642 135-2645 135-2646 135-2649 135-2648 135-2647
Armoire de sécurité, type 90, V-MOVE-90
Mobilier Armoires de stockage
V-MOVE-90 : Tiroirs verticaux motorisés pour un confort et une sécurité maximale. Volume de stockage reste identique que pour les armoires standard – mais seulement avec la moitié de la largeur de l'armoire.
  • Fabrication robuste et longue durée de vie : corps d’armoire stable, de haute qualité et résistant aux égratignures, avec surface revêtue de peinture époxy
  • Ouverture et fermeture électroniques de tiroir à la pression d'un bouton
  • Le tiroir vertical fournit une vue d’ensemble et un accès simple aux produits stockés
  • Fermeture standard en série après
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR