Imprimer
Gamme mobilier de laboratoire Kitlab®, laveries nues
Fournisseur: EQUIP LABO
8404 8414 8419
132-8176EA 3630 EUR
132-8176 132-8175 132-8184
Gamme mobilier de laboratoire Kitlab®, laveries nues
Mobilier Meubles à encastrer
1 meuble fixe sous cuve avec une finition identique à celle des meubles mobiles
1 plan de travail laverie
1 siphon
1 bandeau de façade stratifié
ou
2 piétements métalliques
1 plan de travail laverie
1 siphon en PE
1 bandeau de façade stratifié
1 bandeau arrière
1 cache-fluides arrière
1 butée de meubles
  • 1 under-basin fixed furniture unit with an identical finishing to the mobile furniture
  • 1 sink worktop
  • 1 U-bend
  • 1 laminate front strip
Revêtement dalle grès:
Pour les laverie de 600 mm: 1 cuve grès centrée 450×210×390 mm (L×P×H)
Revêtement grès étiré:
Pour lesMore Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR