Imprimer
Accessoires de ventilation, systèmes d'extraction
Fournisseur: DUPERTHAL
2.00.175EX 2.00.360 2.00.079 2.00.080 2.00.081 2.00.339-1 2.00.320-1 2.00.397-1S
132-0621EA 586.28 EUR
132-0621 132-0626 132-0735 DUEH2.00.080 DUEH2.00.081 DUEH2.00.339-1 DUEH2.00.320-1 DUEH2.00.397-1S
Accessoires de ventilation, systèmes d'extraction
Ventilateurs
Système de surveillance de l'évacuation d'air en option avec ventilateur:
Pour une ventilation et une surveillance plus facile de l'ensemble du système d'aération des armoires de sécurité. Un capteur surveille la vitesse/le flux du débit d'air et émet un signal visuel et sonore si la valeur passe en dessous de la valeur de consigne. L'unité complète de surveillance de l'évacuation est fournie pré-montée (prête à être raccordée) et placée directement dans l'armoire. La valeur de consigne du débit de flux d'air est prédéfinie en usine et peut être réglée indépendamment via une prise deMore Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Learn more
About VWR
Plus About VWR