Imprimer
Avantor® Seradigm, Sérum de veau fœtal (SVF) de qualité Select
Fournisseur: VWR Seradigm
SERD76419-586EA 71.2 EUR
SERD76419-586 SERD76419-590 1300-500CR 1300-500CG 1300-500CGH 1300-500CH
Avantor® Seradigm, Sérum de veau fœtal (SVF) de qualité Select
Sérums
Le SVF Avantor Seradigm de qualité Select offre des performances et une régularité supérieures dans les applications soumises à des impératifs de coûts.
  • Techniques de collecte à la source à la pointe de l'industrie
  • Réduction des risques grâce à un système de qualité solide
  • Des performances et une cohérence démontrées
  • Approvisionnement auprès de pays dont le statut sanitaire est classé "risque négligeable d'ESB" par l'Organisation mondiale de la santé
Le soin et l'attention que nous consacrons à la collecte et à la fabrication de nos produitsMore Product Information
Plus About VWR