Imprimer
Isolation de l'ADN, mini-kits d'ADN bactérien, peqGOLD
Fournisseur: VWR Chemicals
13-3450-00EA 19.1 EUR
13-3450-00 13-3450-02
Isolation de l'ADN, mini-kits d'ADN bactérien, peqGOLD
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Mini kit d'ADN bactérien pour l'extraction d'ADN de haute qualité à partir de bactéries gram-positives et gram-négatives. Pour un maximum de 1×10⁹ cellules par préparation, le rendement typique peut atteindre 30 µg.
  • Convient également aux extractions de bactéries difficiles à lyser
  • Convient au traitement simultané de plusieurs échantillons
  • Pas besoin d'extractions organiques
  • Pas besoin de précipitations alcooliques qui prennent beaucoup de temps
  • Séparation efficace des inhibiteurs
Information de livraison: Le kit contient des colonnes d'ADN peqGOLD, des tubes de prélèvement de 2 ml, de la protéinase K, un tampon TL, un tampon BL, un tampon HBC, des billes de verre S, de la RNAse A, du lysozyme, un tampon de lavage et d'élution d'ADN.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR