Imprimer
Isolation de l'ADN, mini-kits d'ADN de sang et de tissu, peqGOLD
Fournisseur: VWR Chemicals
13-3396-00EA 23.9 EUR
13-3396-00 13-3396-01 13-3396-02
Isolation de l'ADN, mini-kits d'ADN de sang et de tissu, peqGOLD
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Kit rapide, facile et économique pour l'isolement de l'ADN à partir d'une variété d'échantillons, notamment des cellules cultivées fraîches ou congelées, des tissus, du sang, des écouvillons buccaux et de la salive.
  • Nul besoin d'extractions organiques
  • Nul besoin de précipitations à - l'alcool, qui prennent beaucoup de temps.
  • Dégradation enzymatique de l'ARN cellulaire
  • Séparation efficace des inhibiteurs d'enzymes et des contaminants
  • Rendement élevé grâce à une forte lyse
  • Rapide, purification en moins de 20 min (après lyse)
La quantité de départ typique doit être de 30 mg de tissu, 5×10⁶ cellules cultivées, ou jusqu'à 250 µl. Produit de l'ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval.
Information de livraison: Le kit contient des mini colonnes d'ADN peqGOLD, des tubes de collecte de 2 ml, un tampon BL, un tampon TL, une solution de protéinase K, un tampon HBC, un, un tampon de lavage d'ADN et un tampon d'élution.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR