Imprimer
Sachets, déchets biologiques dangereux, paillasse
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F131660000 F131660001
129-4922EA 48 EUR
129-4922 BELAF131660001
Sachets, déchets biologiques dangereux, paillasse
Sachets Sacs à déchets
Bright red, autoclavable bags feature one long flap for easy opening. Printed with the biohazard symbol and sterilization indicator patch, they are made of High Molecular Weight, High-Density (HMHD) polyethylene.
  • Résistants aux déchirures
  • Long rabat pour une ouverture facile
  • Badge de l'indicateur de stérilisation
  • Imprimé avec le symbole d'avertissement standard des déchets biologiques dangereux et le timbre indicateur de stérilisation
Pour une mise au rebut peu encombrante dans des hottes ou sur des plans de travail, à utiliser avec le support de sacMore Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR