Imprimer
VWR®, Sachets haute performance pour homogénéiseurs
Fournisseur: VWR Collection
129-1102EA 99.8 EUR
129-1102 129-1103 129-1104 129-1105 129-1106
VWR®, Sachets haute performance pour homogénéiseurs
Sachets Sachets d'homogénéisation
Gamme complète de sachets, stériles et certifiés alimentaires, pour la préparation rapide et sûre d'échantillons solides avant analyse microbiologique et chimique. Les sachets résistent à un malaxage de trois minutes (fréquence 4 t/seconde). Ils s'adaptent à tous les malaxeurs de laboratoire classiques de 400 ml et s'adaptent à tous les échantillons.
  • Peut résister à des températures élevées de –40 à +80 °C
  • Peut être congelé
  • Gamma irradié : Aucun risque de contamination croisée (l'autocollant rouge sur chaque boîte sert d'indicateur qualitatif du traitement
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR