Imprimer
VWR®, Sacs pour déchets biologiques dangereux, PP
Fournisseur: VWR Collection
129-0037EA 144 EUR
129-0037 129-0038
VWR®, Sacs pour déchets biologiques dangereux, PP
Sachets Sacs à déchets
Ces sachets robustes conviennent parfaitement à l'élimination de déchets biologiques dangereux, nécessitant un autoclavage préalable. PP, épaisseur: 50 µm, rouge.
  • Autoclavables jusqu'à 135 °C
  • Disponibles avec ou sans indicateur de température
  • Indicateur de température blanc avant l'autoclavage, noir après
  • Inscription 'Contents Have Been Autoclaved' indiquant un autoclavage réussi
  • Rouge fluorescent pour une identification aisée et mention 'Biohazard' très lisible avec signes d'avertissement correspondants
Les sachets sont conçus pour résister à laMore Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR