Imprimer
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
MQ100
12124-5ML-F
12124-5ML-FEA 173 EUR
12124-5ML-F
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide
Formule: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199.25 g/mol
Point d'ébullition: 130
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000411
Numéro CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b99130b7180559c3e1cf82e2e071c431dedf8daf&vid=c5f563b1d4f7d848b73b98069d60a069eb5c0067&prid=web&clid=SAPDAM
Plus About VWR