Imprimer
Dispositifs de condamnation de boutons-poussoir
Fournisseur: Brady
130819 130820 130821 134018 130822 130823 130824 139796 139793 139794 139795
BRDY130819EA 29.66 EUR
BRDY130819 118-0525 118-0526 118-0527 BRDY130822 BRDY130823 BRDY130824 BRDY139796 BRDY139793 BRDY139794 BRDY139795
Dispositifs de condamnation de boutons-poussoir
Cadenas de sécurité
Ces dispositifs de condamnation empêchent l'utilisation non autorisée des dispositifs d'urgence à bouton-poussoir.
  • Avec couvercle standard
  • En PC transparent avec couvercle rouge translucide
  • Compatible avec des boutons-poussoir de 16, 22 ou 30 mm
Plus About VWR