Imprimer
Douche d'urgence, pour montage mural
Fournisseur: BROEN-LAB
17578009
118-0400EA 0 EUR
118-0400
Douche d'urgence, pour montage mural
Matériel de premiers secours Douches
Douche corporelle pour montage mural. En laiton avec revêtement multicouche rouge résistant aux produits chimiques.
  • Tête de douche auto-drainante
  • Tige de traction pour un fonctionnement simple
  • Facile à monter et à installer
  • Vanne prémontée
Connexion: G ¾" A
Pression de fonctionnement minimale : 1 bar
Profondeur: 660 mm
Hauteur: 700 mm
Poids: ~3 kg
Certifications: EN 15154-1/-2; ANSI Z358.1
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Learn more
About VWR
Plus About VWR