Imprimer
Station de douche oculaire, QuickSafe® Basic
Fournisseur: Plum Safety
5170
118-0398EA 126 EUR
118-0398
Station de douche oculaire, QuickSafe® Basic
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Cette station à fixer au mur est fabriquée en plastique résistant aux chocs et équipée d'un couvercle transparent.
  • Les utilisateurs peuvent personnaliser la première étagère avec des produits qui correspondent à leur activité.
  • Armoire à peine plus grande qu'une feuille de papier A3
  • Fournie avec instructions et fixations pour montage mural
Contenu :
2×500 ml de solution de lavage pour les yeux Plum
1 × solution à pH neutre de 200 ml
5 × ampoules de lavage oculaire QuickRinse (20 ml)
1 × recharge de pansements élastiquesMore Product Information
Plus About VWR