Imprimer
Stations de lavage oculaire, Duo
Fournisseur: Plum Safety
4803 4810 4802 4816
118-0096EA 82.3 EUR
118-0096 118-0097 118-0095 118-0098
Stations de lavage oculaire, Duo
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Douches oculaires murales, en plastique dur, pour les premiers secours simples et rapides en cas d'une blessure à l'œil.
  • Montage mural aisé
  • Pour un lavage de l'oeil efficace et rapide
  • L’œillère Duo garantit un rinçage simultané des deux yeux
  • Livrées avec des pictogrammes et un miroir
  • Les stations sont fermées (boîtes) et sont donc adaptées à une utilisation dans des endroits sales et poussiéreux
Station de lavage oculaire (avec solution de lavage Eye Wash Duo)
Station murale contenant 1 flacon de solution de lavage oculaire Eye Wash Duo de 1000&More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR