Imprimer
Crème protectrice, Stokoderm® Universal PURE
Fournisseur: Deb-STOKO
34778
115-2250EA 591 EUR
115-2250
Crème protectrice, Stokoderm® Universal PURE
Soin de la peau Crèmes pour la peau Crèmes pour les mains
La crème triple action protège contre les substances aqueuses et huileuses, tout en améliorant la préhension et le confort sous les gants. Sans parfum ni colorant.
  • Formule unique à triple action
  • Contient un agent astringent à base de salicylate de zinc et un mélange d'ingrédients pour le soin de la peau
  • Protection générale démontrée et compatible avec les gants
  • Formulé avec un pH faible (4,7-5,2)
  • Hypoallergénique
  • Sans silicone
Convient à la plupart des lieux de travail pour protéger contre les substances huileuses et aqueuses ( comme l'huile, laMore Product Information
Plus About VWR