Imprimer
Lingettes pour salles propres, B'Wipes, série 5000
Fournisseur: VWR Collection
115-1902EA 51.9 EUR
115-1902
Lingettes pour salles propres, B'Wipes, série 5000
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Lingettes sèches polyester à bords soudés pour salles propres ISO 3.
  • Polyester double-tricot (135 g/m²), bords soudés sur 4 mm
  • Lavées, à bords soudés, pour limiter le relargage de fibres même en utilisation vigoureuse
  • Bonne résistance mécanique et bonne capacité d’absorption
  • Pour les nettoyages vigoureux et pour la désinfection de surfaces en environnement critique
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR