Imprimer
Lingettes nettoyantes pour les mains, pré-saturées, Kresto Kwik-Wipes®
Fournisseur: Deb-STOKO
23122
115-1473EA 148 EUR
115-1473
Lingettes nettoyantes pour les mains, pré-saturées, Kresto Kwik-Wipes®
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes présaturées
Ces lingettes en polypropylène sont imprégnées d'une solution pour le pré-nettoyage et le nettoyage rapide après contact avec des substances hautement contaminantes comme les huiles minérales et lubrifiantes mises au rebut, le graphite, la poussière métallique et le noir de carbone.
  • Pour les lieux de travail ne disposant pas d'eau pour le nettoyage des mains
  • Surface légèrement rugueuse pour un nettoyage homogène et efficace
  • Sans savon pour stopper le gonflement de la peau
  • pH légèrement acide aide à maintenir la couche protectrice acide naturelle
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR