Imprimer
Combinaisons, en PP/PE, à capuche
Fournisseur: VWR Collection
113-9303EA 0 EUR
113-9303
Combinaisons, en PP/PE, à capuche
Vêtements à usage unique
Combinaisons en PE et PP laminé.
  • Avec capuche
  • Taille, poignets et chevilles élastiqués
  • Fermeture à glissière sur le devant
  • Sans latex
Poids: 40 g/m²
Couleur: blanc/bleu.
Conditionnement: Une unité par sachet, et 50 unités par carton.
Plus About VWR