Imprimer
VWR® Masques d'hygiène pour salles propres, bec de canard
Fournisseur: VWR Collection
113-8681EA 234 EUR
113-8681 113-8682 113-8683 113-8684 113-8685 113-8686
VWR® Masques d'hygiène pour salles propres, bec de canard
Masques Masques pour salles propres
Masques d'hygiène à bec de canard pour salles propres présentant une filtration des particules et bactéries efficace et une très faible émission de particules. Les masques pour salles propres résistent à l'humidité et sont composés de trois couches, avec une face interne unique et légère pour une meilleure résistance à l'humidité.
  • Disponibles en version stérile ou non stérile, avec fixations auriculaires, liens ou boucles pour capuche
  • Efficacité de filtration bactérienne et particulaire élevée
  • Un soutien en plastique sur toute la longueur des couches
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR