Imprimer
Manchettes de protection pour salle propre, BioClean-D™
Fournisseur: Nitritex
S-BDSC-L BDSC-L
113-8035EA 312 EUR
113-8035 113-8034
Manchettes de protection pour salle propre, BioClean-D™
Vêtements à usage unique
Les manchette extra-longues et à usage unique BioClean-D™ sont fabriquées en tissu CleanTough™, en PP spunbond non tissé avec un film PE. Ce tissu offre un confort et une souplesse accrus pour l'utilisation, la protection contre les particules fines et les vaporisations.
  • Lightweight, low linting and hard-wearing material
  • Elasticated arms and cuffs
  • Available as sterile or non sterile version
  • A unique barcode on the outer carton (ITF-14) allows automatic data entry into Stock Control Systems
Suitable for use in Class 10, ISO 4, M2.5 cleanrooms.
Plus About VWR