Imprimer
VWR® Basic, Combinaisons pour salles propres, SPP
Fournisseur: VWR Collection
113-1106EA 105 EUR
113-1106 113-1110 113-1109 113-1107 113-1105 113-1104 113-1108
VWR® Basic, Combinaisons pour salles propres, SPP
Vêtements à usage unique
Les combinaisons VWR® Basic sont fabriquées dans du polypropylène spunbond (SPP) respirant léger, mais solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Col en pointe, manches intégrées, fermeture à glissière, manchettes élastiques
  • Première protection légère et respirante
Ce vêtement est conçu pour les zones moins critiques ou les sas de préhabillement.
Vêtement testé et fabriqué dans un bâtiment certifié ISO et ayant subi de nombreux contrôles avant d'être agréé par des laboratoires indépendants.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR