Imprimer
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
97610 97611 97612 97613 97614
112-4862EA 25.7 EUR
112-4862 112-4863 112-4864 112-4865 112-4866
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Gants
Ces gants offrent une protection dans les environnements de fabrication des sciences de la vie et de produits pharmaceutiques. Les gants de sécurité antistatiques offrent tout le confort et l'assurance nécessaires dans les laboratoires de recherche. Le polymère synthétique nitrile (acrylonitrile butadiène) est très étanche et présente un faible risque de perforations. Une fois enfilés, ces gants dissipent l'électricité statique et minimisent tout risque d'hypersensibilité au latex ou au silicone, contribuant ainsi à garder les mains saines et protégées tout en favorisant une recherche sansMore Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR