Imprimer
Demi-masque respiratoire réutilisable, diaphragme parlant, série HF-800SD, Secure Click™
Fournisseur: 3M
HF-801SD HF-802SD HF-803SD
111-2506EA 64.5 EUR
111-2506 111-2507 111-2508
Demi-masque respiratoire réutilisable, diaphragme parlant, série HF-800SD, Secure Click™
Protection respiratoire Masques réutilisables Demi-masques
Conçu avec des fonctionnalités intelligentes et intuitives, le demi-masque respiratoire réutilisable 3M™ Secure Click™ est simple, confortable et fiable. Disponible en trois tailles : Petit, moyen et grand. Ces respirateurs sont tous livrés avec un diaphragme parlant en option.
  • Respirabilité et confort accrus grâce au premier système de cartouche à quatre flux au monde
  • La vérification de l'étanchéité par bouton-poussoir aide à renforcer la confiance que le respirateur est correctement scellé au visage
  • Le diaphragme parlant est conçu pour faciliter la
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR