Imprimer
Écran facial, DFS1
Fournisseur: Bollé Safety
PFSDFS1104
111-2494EA 0 EUR
111-2494
Écran facial, DFS1
Écrans de protection
L'écran facial DFS1 offre une protection parfaite contre les éclaboussures et gouttelettes. Conçu pour répondre aux besoins des secours d'urgence, le DFS1 est simple d'utilisation; économique, il offre une bonne protection, y compris aux porteurs de lunettes.
  • Bandeau en mousse pour protéger le front
  • Écran antibuée et film de protection bleu
  • Adapté`aux lunettes de correction
  • Protège contre le sang et les fluides corporels
  • Serre-tête élastique
Simple à monter, l'écran facial est fourni avec 3 composants différents: une visière en PET de 0,2 mm d'More Product Information
Plus About VWR