Imprimer
Aura™ 9300+Gen3 Particulate Respirators
Fournisseur: 3M
9322PLUSGEN3SV 9332PLUSGEN3SV 9322PLUSGEN3 9332PLUSGEN3
111-2393EA 25.5 EUR
111-2393 111-2389 111-2395 111-2391
Aura™ 9300+Gen3 Particulate Respirators
Protection respiratoire Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
La série de respirateurs à particules Aura™ 9300+Gen3 est la troisième génération du respirateur à pli plat 3M™ Aura™ le plus vendu.
  • La conception originale à 3 panneaux et à pli plat s'adapte à une large gamme de formes et de tailles de visage
  • La nouvelle valve 3M™ Cool Flow™ Comfort permet à un plus grand pourcentage d'air chaud et expiré de s'échapper, ce qui contribue à augmenter le confort (par rapport au modèle équivalent 3M™ Aura™ 9300+)
  • Le média électret (filtre) avancé 3M vous aide à respirer plus facilement
  • Des languettes innovantes sur les
More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR