Imprimer
Demi-masques, Advantage 200 LS
Fournisseur: M S A
0303870500 0303870501 0303870502
111-2363EA 30.6 EUR
111-2363 111-2364 111-2365
Demi-masques, Advantage 200 LS
Protection respiratoire Masques réutilisables Demi-masques
L'Advantage 200 LS est un demi-masque confortable, efficace et économique. Il est idéal pour les applications où les travailleurs sont exposés à divers risques, tels que des concentrations de fumées, de brouillards et de gaz. Avec son système breveté MultiFlex, l'Advantage 200 LS assure une protection maximale et un grand confort. L'association du caoutchouc souple et pliable et du plastique permet un ajustement personnalisé et sans pression, et s'adapte instantanément aux caractéristiques faciales uniques de l'utilisateur.
  • Légers, efficaces et économiques
  • Le
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR