Imprimer
Cache-oreilles, Peltor™ X
Fournisseur: 3M
X5A X5P3E X1P3E X2A X2P3E X3A X3P3E X4A X4P3E X1A
111-1139EA 68.2 EUR
111-1139 111-1141 111-1132 111-1133 111-1134 111-1135 111-1136 111-1137 111-1138 111-1131
Cache-oreilles, Peltor™ X
Protège-oreilles Casques anti-bruit
These earmuffs combine excellent protection with ultimate comfort. They are available as headband and helmet-mounted versions, offering a wide range of attenuation levels that meet the needs of the majority of industrial applications.
  • Grands coussinets doux: pression réduite autour des oreilles, confort et portabilité accrus
  • Doubles coquilles fines, moulées
  • Grand espace à l'intérieur des coquilles, qui réduit l'humidité et l'accumulation de chaleur
  • Serre-tête en fil avec isolation électrique
  • Coquilles avec code couleur, pour identifier facilement le niveau
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR