Imprimer
Masques filtrants contre les particules, à usage unique, FFP1/FFP2/FFP3, 1700 X-plore®
Fournisseur: Dräger
3951086 3951088 3951080 3951085 3951083 3951081 3951084 3951196
111-1037EA 157 EUR
111-1037 111-1038 111-0756 111-0758 111-1036 111-1034 111-0757 111-2517
Masques filtrants contre les particules, à usage unique, FFP1/FFP2/FFP3, 1700 X-plore®
Protection respiratoire Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
La série 1700 X-plore® propose des modèles dans les trois classes de protection EN: FFP1, FFP2 et FFP3. Disponibles avec ou sans valve expiratoire CoolMax™, qui permet d’évacuer vers l’extérieur l’air chaud et humide expiré. Les modèles antiodeur sont prévus pour lutter contre les odeurs désagréables et sont équipés d'une couche supplémentaire de charbon actif.
  • Milieux filtrants de haute performance assemblés pour former le matériau filtrant Coolsafe™, qui garantit à l'utilisateur un faible niveau de résistance expiratoire tout en offrant un haut
More Product Information
Plus About VWR