Imprimer
VWR®, Lunettes-masques pour salles blanches
Fournisseur: VWR Collection
111-0615EA 69.5 EUR
111-0615
VWR®, Lunettes-masques pour salles blanches
Lunettes de protection
Lunettes-masques pour salles blanches stériles avec structure légère, ventilation indirecte et serre-tête sans latex et non pelucheux.
  • Verre en PC résistant, traitement anti-rayures et anti-buée
  • Corps en PVC léger avec lanière en silicone pour un plus grand confort
  • Stérilisées à l'oxyde d'éthylène (EtO), validation complète selon la norme ISO 11135-1-2007
Recommandés pour les environnements critiques de classe ISO 4 et de classe A/B des BPF de l'UE.
Certifications: Classe optique 1 respectant la norme EN 166:2001.
Conditionnement: EnMore Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR