Imprimer
Demi-masques, X-plore® 3300 et X-plore® 3500
Fournisseur: Dräger
R55330 R55331 R55332 R55350 R55351 R55352 R56960
111-0416EA 31.7 EUR
111-0416 111-0415 111-0414 111-0413 111-0412 111-0411 111-0407
Demi-masques, X-plore® 3300 et X-plore® 3500
Protection respiratoire Masques réutilisables Demi-masques
Les demi-masques X-plore® 3300 et 3500 nécessitent peu de maintenance et sont économiques. Ils sont équipés de deux fixations à baïonnette latérales qui permettent l'utilisation d'une large gamme de filtres à baïonnette.
  • Flexible nose section provides an extra tight seal and excellent fit even when wearing safety goggles
  • Side filters and a shallow design, give an exceptional field of vision and X-plore® fits perfectly under protective visors
  • The soft FlexiFit head cradle is a perfect fit for all head shapes - without trapping hair; it is also barely
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR