Imprimer
Lunettes-masques, Attack
Fournisseur: Bollé Safety
ATPSI
111-0313EA 0 EUR
111-0313
Lunettes-masques, Attack
Lunettes de protection
Ces lunettes-masques à champ de vision panoramique traitées anti-rayure sur les deux faces offrent une protection contre les impacts, les projections chimiques, la poussière, les gaz, les métaux en fusion et les aérosols liquides.
  • Cushioned frame provides maximum comfort and protection
  • Fitted with a wide, adjustable headband
  • Ideal for use with prescription spectacles due to the temple gaps
  • Can be used with certain respirators
Poids: 95 g
EN 166, EN 170
Certifications: EN 166, EN 170.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR