Imprimer
Sérum de veau fœtal (SVF), IgG ultra-basse, origine : États-Unis
Fournisseur: VWR Seradigm
10018-826EA 939 EUR
10018-826 10018-828 10836-696 10836-698 10018-830 10018-832
Sérum de veau fœtal (SVF), IgG ultra-basse, origine : États-Unis
Sérums
Sérum de veau fœtal (SVF) avec une teneur en anticorps très basse, purifié en immunoglobulines (IgG) à l'aide d'un processus chromatographique qui délivre des niveaux significativement réduits d'IgG (≤5 μg/ml).
  • Origine 100% américaine (États-Unis)
  • Filtration stérile avec trois filtres de 0,1 μm
  • Technologie « True Pool » assurant une cohérence entre les lots et entre les flacons
  • Testé indépendamment par des laboratoires tiers
  • Entièrement traçable
Le SVF à IgG ultra-basse est idéal pour la culture cellulaire et les applications deMore Product Information
Plus About VWR