Imprimer
Lutetium 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Lu₂O₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.70330.0100
1.70330.0100EA 667 EUR
1.70330.0100
Lutetium 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Lu₂O₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de lutécium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Plus About VWR