Imprimer
Colonnes HPLC, Superspher®
Fournisseur: Merck
1.16009.0001 1.16010.0001 1.16051.0001 1.16052.0001 1.16054.0001 1.16056.0001 1.16854.0001 1.16855.0001 1.16857.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50193.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.50792.0001 1.50973.0001 1.50974.0001 1.50975.0001 1.50980.0001 1.51299.0001 1.51909.0001 1.51910.0001 1.51299.1003 1.16010.1003 1.16051.1003 1.16052.1003 1.50973.1003
1.16009.0001EA 873 EUR
1.16009.0001 1.16010.0001 1.16051.0001 1.16052.0001 1.16054.0001 1.16056.0001 1.16854.0001 1.16855.0001 1.16857.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50193.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.50792.0001 1.50973.0001 1.50974.0001 1.50975.0001 1.50980.0001 1.51299.0001 1.51909.0001 1.51910.0001 1.51299.1003 1.16010.1003 1.16051.1003 1.16052.1003 1.50973.1003
Colonnes HPLC, Superspher®
Colonnes pour chromatographie
Superspher ® améliore l'efficacité de séparation de l'analyse HPLC. Cette silice sphérique haute performance de taille de particule moyenne de 4 µm permet d'obtenir le meilleur rendement pression/séparation avec la génération actuelle des systèmes HPLC en fonction de calcul théorique et d'expérience pratique.
Le nombre de plateaux théoriques pour Superspher® est voisin de 100000 N/m. Par conséquent, ces colonnes restent un bon choix pour des séparations exigeantes de mélanges complexes.
Une grande diversité de greffage pour le Superspher® est disponible: greffons apolaires (RP-8, RP-8More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR