Imprimer
Accessoires
Fournisseur: Merck
1.50082.0001 1.50083.0001 1.50226.0001 1.50227.0001 1.51257.0001 1.51258.0001 1.51419.0001 1.50017.0001 1.51487.0001 1.51486.0001 1.51496.0001
1.50082.0001EA 421 EUR
1.50082.0001 1.50083.0001 1.50226.0001 1.50227.0001 1.51257.0001 1.51258.0001 1.51419.0001 1.50017.0001 1.51487.0001 1.51486.0001 1.51496.0001
Accessoires
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Les colonnes Merck sont disponibles sous trois présentations différentes.
1. La colonne traditionnelle Hibar® RT est munie de raccords standard femelles de ¹/₁₆". Le support autonome pour cartouche de garde Hibar®, associé aux cartouches de garde LiChrospher® 4-4 peuvent être utilisés pour protéger la colonne.
2. Les cartouches LiChroCART® utilisent des raccords manuCART® amovibles à connexions femelles standard de ¹/₁₆". Les raccords manuCART® comprennent un support de cartouche de garde, partie intégrante du montage, ce qui permet de réduire le volume mort. Ils peuvent être utilisésMore Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR