Imprimer
Methyl dodecylbenzene sulphonate ≥99% (par analyse titrimétrique) pour analyse des tensioactifs, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Benzenesulphonic acid,dodecyl-, methyl ester, methyl 2-dodecylbenzenesulphonate, Dodecylbenzenesulphonic acid methyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.12148.0010
1.12148.0010EA 1500 EUR
1.12148.0010
Methyl dodecylbenzene sulphonate ≥99% (par analyse titrimétrique) pour analyse des tensioactifs, Sigma-Aldrich®
Methyl dodecylbenzene sulphonate
Formule: C₁₉H₃₂O₃S
MW: 340.53 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078710
Numéro CAS: 52319-06-9
EINECS: 257-847-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa2a2a97e385dbb0527b7b2b70c78d5ea4ee6ae1&vid=aa2a2a97e385dbb0527b7b2b70c78d5ea4ee6ae1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (two-phase titration) ≥99
Identity (IR-spectrum) Passes test
Free acid (as dodecyl benzene sulfonic acid) ≤0,5%
Density 1,03 g/cm3
Solubility (20 °C) slightly soluble
Storage No restrictions
Learn more
About VWR
Plus About VWR